Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15437371 Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Schritten:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
Genauigkeit:
0.5 % (125 μl)
0.5 % (250 μl)
0.5 % (25 μl)
0.5 % (50 μl)
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Artikelnummer. 15437371
Brand: BRAND™ 4630361
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die digitalen organischen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Zur Dosierung von organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Peroxiden.
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
  • DE-M-Kennzeichnung
garanti
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Genauigkeit 0.5 % (250 μl)
Winkel 90°
Produkttyp Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C
Zertifizierung/Konformität Zertifikate: ISO 9001
Farbe Gelb
Dichte Up to 2.2 g/cm3
Beschreibung Mit Umwälzventil
Volumen (metrisch) 5 bis 50 ml
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide
Enthält Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Schritten 0.2 ml
Präzision 0.1% (50μL)
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.