Learn More
Fisherbrand™ Dispensertips
Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck.
Marke: Fisherbrand™ 702618
105.93 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
12,5 mL | |
ISO 8655 | |
Dispenser-Spitze | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck | |
Ja |