Learn More
Fisherbrand™ Dispensertips
Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck.
Marke: Fisherbrand™
154.78 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21752" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64800kg
Beschreibung
- Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
2.5 ml | |
Polypropylen / Polyethylen (bei 0,1 ml LCP) | |
Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck | |
Ja |
Steril | |
ISO 8655 | |
Dispenser-Spitze | |
Polypropylen |