Learn More
Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329708
Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329708
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11329708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044203.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benetzungs- und Lösungsmittel
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium;-1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Dichte 1.1 g/mL
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3401
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 444.55
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX21K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
ChargennummerT30K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
ChargennummerP19K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
ChargennummerN22I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
ChargennummerN12H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Name des Produkts
Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >