Learn More
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369335
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369335
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11369335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16699.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5356-83-2
Summenformel C6H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 130.262
MDL-Nummer MFCD00009070
InChI-Schlüssel JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
PubChem CID 79315
IUPAC-Name Ethenyl-Ethoxy-Dimethylsilan
SMILES CCO[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 99°C
Chemischer Name oder Material Dimethylethoxyvinylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1743477
Flammpunkt −3°C (26°F)
Formelmasse 130.26
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.79
Name des Produkts
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >