Learn More
Dimethylsulfoxid, molekularbiologische Qualität, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid [DMSO] |
CAS | 67-68-5 |
Dichte | 1.104 g/cm3 bei 20 °C |
Menge | 100 ml |
Summenformel | C2H6OS |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
Synonym | Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CS(C)=O |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyl Sulfoxide, molecular biology reagent
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, molekularbiologische Qualität, MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur