Learn More
Dimethylsulfoxid, 99.97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446521 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11446521
Marke: MP Biomedicals 0219481950
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Farbe Farblos
Dichte 1.10 g/ml
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig bis fest
Prozentgehaltsbereich 0.9997
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13