Learn More
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15408099
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408099
250 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Artikelnummer. 15408099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66650.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor physischen Beschädigungen zu schützen, die von Eiskristallen herrühren. Dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO findet häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Ether, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Im Submikrometerbereich gefiltert. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) und trocken lagern. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis Bioreagent
Farbe Farblos
Dichte 1.101 g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 87°C (189°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform.
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberJ66650.AE,J66650.AD,J66650.AK
ChargennummerN26L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberJ66650.AE,J66650.AD,J66650.AK
ChargennummerY06K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ66650.AE,J66650.AD,J66650.AK
ChargennummerX24K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberJ66650.AE,J66650.AD,J66650.AK
ChargennummerX28K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberJ66650.AE,J66650.AD,J66650.AK
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals >