Learn More
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor physischen Beschädigungen zu schützen, die von Eiskristallen herrühren. Dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO findet häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Ether, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Im Submikrometerbereich gefiltert. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) und trocken lagern. Hygroskopisch.
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor physischen Beschädigungen zu schützen, die von Eiskristallen herrühren. Dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO findet häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Ether, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Im Submikrometerbereich gefiltert. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) und trocken lagern. Hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl sulfoxide |
| Schmelzpunkt | 18.4°C |
| Namenshinweis | Bioreagent |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.101 g/mL |
| Siedepunkt | 189°C |
| Menge | 100 mL |
| Flammpunkt | 87°C (189°F) |
| Geruch | mild |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |