Learn More
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10050810
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050810
100 g-Glasflasche
Click to view available options
100 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10050810
Marke: Thermo Scientific Acros 115261000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl phosphite
Namenshinweis 98%
CAS 1809-20-7
Farbe Farblos
Dichte 0.9970g/mL
Siedepunkt 71°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15O3P
Strukturformel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brechungsindex 1.4065 to 1.4085
MDL-Nummer MFCD00117905
Menge 100 g
Beilstein 01, 363
Relative Dichte 0.997
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,alcohols and benzene
InChI-Schlüssel IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
IUPAC-Name Dipropan-2-ylphosphit
Molekulargewicht (g/mol) 166.16
PubChem CID 21884976
Formelmasse 166.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0404000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number
ChargennummerA0428379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals >