Learn More
Dihydrostreptomycin-Sulfat, Affymetrix/USB™ Artikelnummer.: 15875278
Dihydrostreptomycin-Sulfat, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15875278
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15875278
Marke: Thermo Scientific J14765.A1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5490-27-7
Summenformel C42H88N14O36S3
Molekulargewicht (g/mol) 1461.408
MDL-Nummer MFCD00070252
InChI-Schlüssel CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
PubChem CID 44134677
IUPAC-Name 2-[3-(Diaminomethylidenamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;schwefelsäureMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)OMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrostreptomycin sulfate
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 3894221
Formelmasse 1461.42
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dihydrostreptomycin-Sulfat, Affymetrix/USB™ >