Learn More
Fisherbrand™ Digitaler Vortexmischer
Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
420.00 €
Spezifikation
Orbit | 4,9mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 500 bis 3000 U/min |
Wirkleistung | 135 W |
Produkttyp | Digitaler Vortexmischer |
Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
Benachrichtigungen:
Dieser Artikel verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Angaben erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Produktcode | Marke | Spannung | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15796959
|
Fisherbrand™
80863021 |
230 V | 0,13 A |
420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Mikroprozessorsteuerung hält die Einstellung für starke, einheitliche Mischvorgänge aufrecht. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Zwei Betriebsmodi: “Kontinuierlicher” Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten oder “Touch”-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfs aktiviert.
- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Kontinuierliche oder Touch-Modi
- Mikroprozessorbasierte Steuerungen
- 5 Jahre Garantie
Garantie
5 Jahr
Spezifikation
4,9mm | |
135 W | |
5 in. | |
20,2cm | |
12,1cm | |
5,3 kg | |
4,5 kg | |
5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit. |
500 bis 3000 U/min | |
Digitaler Vortexmischer | |
12,7cm | |
4,75 in. | |
10 lbs. | |
10 lbs. | |
Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 in. (183 cm) großem 3-Leiterkabel und Stecker geliefert. |