Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Röhrchenschüttler
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
885.41 €
Spezifikation
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min
Drehzahlbereich 2 bis 40 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Stromstärke 0,1 A
Aufnahmevermögen Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
88882017 (US-Stecker), 88882018 (EU-, UK-, CN-Stecker)
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17358272
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88882018
EU-, UK-, CN-Stecker CE
885.41 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Digital display of Speed and Tilt angle
  • Speed range: 2 – 40 rpm
  • Speed Accuracy: ±1 rpm
  • Adjustable rocking Angle: 1-48° (±24°)
  • Angle Accuracy: ±1°
  • Tube Capacity:
    • Standard: 16 x 10-20mm tube / 7 x 22-30mm tube
    • Double Platform: 30 x10-20mm tube /14 x 22-30mm tube
  • Optional double platform offers big tube capacity.
Spezifikation
Spezifikation
±1 U/min
100/240 V
Röhrchen
Digitaler Röhrchenschüttler
Metall
9,9 lb.
7,5 lb.
Digitale Steuerung
Digital
Dimple Gummimatte 88882159
14
2 bis 40 U/min
0,1 A
30 mm Durchm.
50/60 Hz
411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in.)
4,5 kg
3,4 kg
Digitaler Röhrchenschüttler
20 bis 85 %
Gleichstrommotor
Tablett
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitale Röhrchenschüttler