Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Schüttler
Präzises und effizientes Mischen von Proben
1065.30 €
Spezifikation
Neigungswinkel | 1 ° bis 15 ° |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 4,5 kg |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 1rpm (≤ 50 rpm), ± 2 rpm (> 50 rpm) |
Drehzahlbereich | 1 bis 70 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V |
Beinhaltet: Standard Pack includes Dimpled Rubber Mat 88882101 x 1, Rubber strip 88882103 (6EA)
Produktcode | Marke | Produkttyp | Steckertyp | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Steckertyp | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16594612
|
Thermo Scientific™
88882002 |
Digitaler Wippschüttler | EU-, UK-, CN-Stecker | Tablett samt Gummimatte mit Vertiefung x 1, Gummiband x 6, Benutzerhandbuch x 1, EU-Stecker x 1, UK-Stecker x 1, CHN-Stecker x 1 | 230 V |
1065.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Digitale Anzeige mit großer Plattform, genauer Drehzahlregelung und schneller Winkeleinstellung zum einfachen Schütteln von Proben
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Drehzahlbereich: 1 – 70 U/min
- Einfach einstellbarer Schüttelwinkel: 1° – 15°
- Präzise Drehzahlregelung:
- ± 1 U/min ≤ 50 U/min
- ± 2 U/min > 50 U/min
- Max. Beladung bis 4,5 kg
- Tablettgröße für 6 Well-Platten.
- Zeitschaltbereich: Dauerbetrieb oder 1 s bis 9999 min
- Das Tablett mit optionaler rutschfester Gummimatte eignet sich für Platten, Schalen, Kulturflaschen und Beutel.
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
1 ° bis 15 ° | |
± 1rpm (≤ 50 rpm), ± 2 rpm (> 50 rpm) | |
100/240 V | |
Digitaler Wippschüttler | |
cCSAus, CE, RoHS | |
50/60 Hz | |
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in.) | |
487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in.) | |
13,5 kg | |
Digitaler Schüttler | |
20 bis 85 % | |
1 s bis 9999 min, Dauerbetrieb |
4,5 kg | |
1 bis 70 U/min | |
0,1 A | |
9,92 lb. | |
Digital | |
Plattform aus Edelstahl | |
322 x 282 mm (12,7 x 11,1 in.) | |
29,8 lb. | |
LED | |
LED | |
Tablett | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitaler Schüttler