Learn More
Gilson™ Digitaler Mini-Inkubator
Artikelnummer. p-7184385 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Raumtemperatur +20 °C bis 60 °C
Raumtemperatur 5 °C bis 60 °C
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16348611
Marke: Gilson™ 36110810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der integrierten digitalen Temperaturregelung können Sie die Innentemperatur ohne externes Thermometer präzise einstellen. Es sind zwei Modelle erhältlich – nur zum Heizen oder zum Heizen und Kühlen – beide bieten eine kleine Stellfläche, die große Kolben aufnehmen kann.
  • Der digitale Mini-Inkubator verwendet digitale Temperaturregler zur Einstellung und Überwachung der Innentemperatur der Kammer mit verbesserter Genauigkeit gegenüber externen Thermometern und analogen Reglern.
  • Die große LED-Anzeige zeigt die Innentemperatur für eine schnelle Überprüfung an.
  • Es stehen zwei Modelle zur Verfügung:
    • Nur Heizen – Temperaturbereich von +20 °C bis 60 °C
    • Heizen und Kühlen – Temperaturbereich von  5 °C bis 60 °C
  • Fasst 2 l-Kolben in einer kleinen Stellfläche, die Platz auf dem Labortisch spart.
  • Verfügt über zwei herausnehmbare Einlegeböden und eine integrierte Universalsteckdose zum Anschluss anderer Geräte wie z. B. kleine Schüttler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +20 °C bis 60 °C
Typ Inkubator nur mit Heizung
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C bei 37 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 15 lb.
Gewicht (metrisch) 6,5 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 100/240 V
Spannung 100/240 V