Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Cel-Gro Gewebekulturrotatoren
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
1869.30 €
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) | 5 kg |
---|---|
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
Neigungswinkel | 95 bis 180° |
Drehzahlbereich | 5 bis 70 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17348272
|
Thermo Scientific™
88882016 |
EU-, UK-, CN-Stecker | CE |
1869.30 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
- Digital display of Speed and Time
- Speed range: 5 – 70 rpm
- Speed Accuracy: ±1 rpm
- Adjustable rocking Angle: 95°- 180°
- Loading Capacity: 5 kg
- Timer Range: 0 - 9999mins
- Optional multiple size drums offering different capacity of tube rotation
Bestellinformation
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
5 kg | |
95 bis 180° | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in.) | |
11,8 kg | |
Digitale Steuerung | |
Digital | |
Zubehör: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157 | |
0 bis 9999 min |
±1 U/min | |
5 bis 70 U/min | |
0,2 A | |
Plattform aus Edelstahl | |
26 lb. | |
Akustischer Alarm | |
Digitaler Cell-Gro Gewebekulturrotator | |
Zellkultur | |
20 bis 85 % | |
2 Jahre |