Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementsonde
Befestigen Sie diese Sonden direkt an Ihrem Messgerät oder an den Sondengriffen. Die abnehmbaren Thermoelementsonden von Digi-Sense™ eignen sich ideal für die Messung von Flüssigkeiten, Gasen oder Halbstoffen.
Marke: Cole-Parmer™ 08117-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett. Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger.Spezifikation
-150°bis +649 °C | |
90 mm | |
17 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementsonde > Abmessungen: 17 L x 42 B x 90 H (mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur