Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffuses Flächenlicht für flexiblen faseroptischen Lichtleiter
Artikelnummer. 15783042 Alle ansehen Schott Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
78 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15783042
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 500100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beleuchtung von polierten oder hoch reflektierenden Oberflächen; zusätzlich Lichtleiter 155103 oder 155104 erforderlich
  • Diffuse und gleichmässige Beleuchtung in einr gewissen aktiven Zone. 
  • Eine weiße Acryl-Diffusorplatte bietet eine optimale Kombination aus Gleichmäßigkeit und Intensität. Wird mit einer Rändelschraube direkt am jeweiligen flexiblen Lichtleiter befestigt.
  • Gehäuse aus robustem schwarz eloxiertem Aluminium.
  • Zur Verwendung mit einder Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Spezifikation
Typ Diffuser Facelight
Abmessungen (L x B x H) 137 x 58,5 x 23 mm Gehäuse, 78 x 30 mm aktive Fläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED Kaltlichtquellen
Enthält 2 x M6-Bohrungen für Gelenkarm (158 345)
Länge (angloamerikanisch) 3.1 in.
Länge (metrisch) 78 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.2 in.
Breite (metrisch) 30 mm