Learn More
BD Difco™ Einwegsinokulationsnadeln und -schleifen
Sterile, disposable inoculating needles do not require flaming
76.90 € - 103.00 €
Spezifikation
Material Kunstharz
Sterilität Steril
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Volumen Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Volumen Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10492683
Unterlagen ansehen
BD
220214
Hellgrün 1 μl 250/Packung Impföse
103.00 €
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10389822
Unterlagen ansehen
BD
220216
Hellblau 10 μl 250/Packung Impföse
76.90 €
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from a unique plastic resin for controlled flexibility
  • Resist cutting the agar surface, yet provide sufficient firmness to pick stubborn colonies
  • Free of lubricants, oils and electrostatic charges
  • Color coded
Spezifikation
Spezifikation
Kunstharz