Learn More
BD Difco™ Einwegsinokulationsnadeln und -schleifen
Sterile, disposable inoculating needles do not require flaming
Marke: BD 220214
Beinhaltet: Evans Blue Dye Kalibrierungszertifikat mit jeder Box von 1.000 Schleifen, die deren Genauigkeit und Konsistenz bestätigen
Beschreibung
- Hergestellt aus einem einzigartigen Kunststoffharz für kontrollierte Flexibilität
- Widersteht dem Schneiden der Agar-Oberfläche, bietet jedoch ausreichende Festigkeit, um hartnäckige Kolonien auszuwählen
- Frei von Schmierstoffen, Ölen und elektrostatischen Aufladungen
- Farbcodiert
Spezifikation
Ja | |
Kunstharz | |
Hellgrün | |
Kalibrationszertifikat für Evans Blue Färbung |
1 μl | |
Steril | |
Impföse | |
250/Packung |