Learn More
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Beschreibung
- Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
- Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
- Niedriger Partikelgehalt
- Hohe Lösungsmittelreinheit
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -97°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 39°C to 41°C (1013 hPa) |
Menge | 4 x 2.5 L |
Explosionsgrenze | 22% (V) |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktlinie | BioSyn™ |
Dampfdruck | 453 hPa (20°C) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur