Learn More
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Artikelnummer.: 16871240
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Artikelnummer. 16871240
Glasflasche, 2.5 L
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Artikelnummer. 16871240
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BB2992.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 39°C to 41°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Explosionsgrenze 22% (V)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1593
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Reinheit (%) ≥99%
Name des Produkts
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >