Learn More
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338635
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338635
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11338635
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12133.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorodimethylsilan wird zur Herstellung eines harzgebundenen Siloxans mit tertiären Alkoholen verwendet und wird auch als Reagenz für die Synthese von optisch aktiven ansa-metallocen Polymerisationskatalysatoren verwendet. Es dient als Vorläufer von Silikon- und Polysilan-Verbindungen. Es wird auch für die Glasbeschichtung verwendet, um es vor Mikropartikeln zu schützen. Es wird zur Herstellung von harzgebundenem Siloxan mit Reaktivität gegenüber tertiären Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Summenformel C2H6Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 129.055
MDL-Nummer MFCD00000491
InChI-Schlüssel LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 70°C to 71°C
Chemischer Name oder Material Dichlorodimethylsilane
Schmelzpunkt ∼-76°C
Menge 100 g
Strukturformel (CH3)2SiCl2
UN-Nummer UN1162
Beilstein 605287
Flammpunkt −5°C (23°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 129.06
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.4045
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.068
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Chargennummer10242526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Chargennummer10210805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Chargennummer10182131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Chargennummer10235567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12133.0B,L12133.36,L12133.22
Name des Produkts
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >