Learn More
Dichloro(1,5-Cyclooctadien)Palladium(II), Pd 36.7 %, Thermo Scientific Chemicals
123.62 € - 615.06 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12107-56-1 |
---|---|
Summenformel | C8H12Cl2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 285.50 |
MDL-Nummer | MFCD00012412 |
InChI-Schlüssel | RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L |
Synonym | dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1gMehr anzeigen |
PubChem CID | 6436380 |
IUPAC-Name | (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Palladium(2+); Dichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11395988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010493.03 |
1 g |
123.62 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11385988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010493.06 |
5 g |
615.06 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12107-56-1 | |
285.50 | |
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L | |
6436380 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 |
C8H12Cl2Pd | |
MFCD00012412 | |
dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1gMehr anzeigen | |
(1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Palladium(2+); Dichlorid |
Spezifikation
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) | |
Gelb | |
MFCD00012412 | |
dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g | |
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L | |
(1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Palladium(2+); Dichlorid | |
6436380 | |
Pd 36,7% |
12107-56-1 | |
C8H12Cl2Pd | |
Hygroskopisch | |
Soluble in dichloromethane | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 | |
285.50 | |
285.49 | |
Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 235-161-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern