Learn More
Dichloro(1,5-Cyclooctadien)Palladium(II), Pd 36.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385988
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12107-56-1
Summenformel C8H12Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 285.50
MDL-Nummer MFCD00012412
InChI-Schlüssel RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g
PubChem CID 6436380
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Palladium(2+); Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Farbe Gelb
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane
Formelmasse 285.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 36,7%
Physikalische Form Kristallin