Learn More
Dibutylphosphat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.14 € - 306.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-66-4
Summenformel C8H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
MDL-Nummer MFCD00015245
InChI-Schlüssel JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC-Name Dibutylhydrogenphosphat
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10742294
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
406642500
250 g Glasflasche
49.14 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10626051
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
406645000
500 g Glasflasche
81.61 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10678994
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
406640025
2.5 kg Glasflasche
306.53 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107-66-4
210.21
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
7881
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
C8H19O4P
MFCD00015245
dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
Dibutylhydrogenphosphat
Spezifikation
Dibutyl phosphate
259 to 267mg KOH/g
-13.0°C
250.0°C
Echt
C8H19O4P
1.4270 to 1.4290
1.058
Solubility in water: 17.2g/L
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
210.21
75 mPa.s (20°C)
97%
97%
107-66-4
1.0580g/mL
180°C
97%
(CH3(CH2)3O)2P(O)OH
MFCD00015245
dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Dibutylhydrogenphosphat
7881
210.21
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Behutsam mit Wasser ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-509-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TB9605000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.