Learn More
Dibutylphosphat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626051
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-66-4
Summenformel C8H19O4P
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
MDL-Nummer MFCD00015245
InChI-Schlüssel JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC-Name Dibutylhydrogenphosphat
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl phosphate
Namenshinweis 97%
Azidität 259 to 267mg KOH/g
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.0580g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Brechungsindex 1.4270 to 1.4290
Menge 500 g
Relative Dichte 1.058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17.2g/L
Viskosität 75 mPa.s (20°C)
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.