Learn More
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.72 € - 403.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 120-46-7 |
---|---|
Summenformel | C15H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.26 |
MDL-Nummer | MFCD00003085 |
InChI-Schlüssel | NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc |
PubChem CID | 8433 |
ChEBI | CHEBI:75417 |
IUPAC-Name | 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10676544
|
Thermo Scientific Acros
112600100 |
10 g | Glasflasche |
23.72 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10408450
|
Thermo Scientific Acros
112600250 |
25 g | Kunststoffflasche |
44.12 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10306130
|
Thermo Scientific
112601000 |
100 g | Kunststoffflasche |
133.67 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15109163
|
Thermo Scientific Acros
112605000 |
500 g | Kunststoffflasche |
403.01 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
120-46-7 | |
224.26 | |
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N | |
8433 | |
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion |
C15H12O2 | |
MFCD00003085 | |
dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc | |
CHEBI:75417 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Spezifikation
Dibenzoylmethane | |
120-46-7 | |
Gelb | |
Echt | |
C15H12O2 | |
MFCD00003085 | |
15,3014 | |
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion | |
8433 | |
224.26 | |
Kristalle |
98% | |
75°C to 79°C | |
219°C to 221°C (18.0 mmHg) | |
98% | |
C6H5COCH2COC6H5 | |
07,769 | |
dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2 | |
224.26 | |
CHEBI:75417 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-398-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TZ1930000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
- Dibenzoylmethane
RUO – Research Use Only