Learn More
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306130
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-46-7
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00003085
InChI-Schlüssel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzoylmethane
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5COCH2COC6H5
Menge 100 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dibenzoylmethane