Learn More
Notrax Diamond Flex™ Nitrile FR Workstation Welding Mat
Heavy duty oil-resistant and fire retardant diamond plate workstation welding mat. Tough 100% nitrile rubber compound is extremely durable and even withstands welding sparks. Standard size mats are loose lay and require no installation.
407.00 € - 455.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Gelb |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,3 ft. |
Länge (metrisch) | 163 cm |
Material | Feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17712248
|
Notrax
646S3864BY |
97 cm |
407.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17732248
|
Notrax
646S4064BY |
102 cm |
455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Heavy duty oil-resistant and fire retardant diamond plate workstation welding mat
- Tough 100% nitrile rubber compound is extremely durable and even withstands welding sparks
- Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
- The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
- Highly visible black or yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
163 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
5,3 ft. | |
Feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Diamond Flex™ Nitrile FR Workstation Welding Mat