Learn More
Notrax Diamond CTE™ Eingangsschutzmatte mit Aqua Dam
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marke:  Notrax 151S0046CH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17741968
  • 96.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die leistungsstarke Eingangsschutzmatte, bei der alle 4 Seiten mit „Aqua Dam“ Teppich auf den gummiverstärkten Kanten versehen sind, dient als Auffangvorrichtung und kann bis zu 4 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen
  • Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einem erhöhten Muster mit schmalen Rauten aufgebracht, das in mehreren Richtungen verläuft und seine doppelte Wirkung beim Entfernen und Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit entfaltet
  • Die strapazierfähige Rückseite aus Gummigranulat sorgt für maximale Beständigkeit
  • Die befestigte Rückseite minimiert Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen und sorgt für einen erhöhten Sitz der Matte, sodass feuchte Hartböden darunter trocknen können
Spezifikation
Spezifikation
Aktivkohle
180 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
71 in.
Polypropylen
120 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Notrax Diamond CTE™ Eingangsschutzmatte mit Aqua Dam > Eingangsschutzmatte; Länge: 180 cm; Breite: 120 cm