Learn More
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10104290
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104290
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10104290
Marke: Thermo Scientific Acros 172701000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-42-4
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.1
MDL-Nummer MFCD00001870
InChI-Schlüssel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-Name (Z)-2,3-Diaminobut-2-endinitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaminomaleonitrile
Schmelzpunkt 178.0°C to 179.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCC(NH2)=C(NH2)CN
Menge 100 g
Beilstein 04, II, 949
Fieser 05,175; 04,480; 13,327; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmf and dimethyl, sulfoxide, slightly soluble in ethyl ether and dioxane, insol. in benzene,acetone,xylene,toluene and cs2
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number172701000,172700250,172705000
ChargennummerA0414015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number172701000,172700250,172705000
ChargennummerA0387807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number172701000,172700250,172705000
ChargennummerA0444834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog Number172701000,172700250,172705000
ChargennummerA0443056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number172701000,172700250,172705000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diaminomaleonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >