Learn More
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341034 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10341034
Marke: Thermo Scientific Acros 172705000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-42-4
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.1
MDL-Nummer MFCD00001870
InChI-Schlüssel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-Name (Z)-2,3-Diaminobut-2-endinitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaminomaleonitrile
Schmelzpunkt 178.0°C to 179.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCC(NH2)=C(NH2)CN
Menge 500 g
Beilstein 04, II, 949
Fieser 05,175; 04,480; 13,327; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmf and dimethyl, sulfoxide, slightly soluble in ethyl ether and dioxane, insol. in benzene,acetone,xylene,toluene and cs2
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diaminomaleonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/