Learn More
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607963
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607963
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10607963
Marke: Thermo Scientific Acros 349932500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-05-4
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00008803
InChI-Schlüssel LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl peroxide
Schmelzpunkt -30 °C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 109°C to 110°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3COOC(CH3)3
Brechungsindex 1.3880 to 1.39
Menge 250 g
Merck Index 15, 3508
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC-Name 2-Tert-butylperoxy-2-methylpropan
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0469136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0443993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0458806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0403582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number349930050,349932500,349931000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >