Learn More
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80 € - 64.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-05-4 |
---|---|
Summenformel | C8H18O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.23 |
MDL-Nummer | MFCD00008803 |
InChI-Schlüssel | LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d |
PubChem CID | 8033 |
SMILES | CC(C)(C)OOC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10778152
|
Thermo Scientific Acros
349930050 |
5 g | Kunststoffflasche |
24.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10367071
|
Thermo Scientific Acros
349931000 |
100 g | Kunststoffflasche |
37.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10607963
|
Thermo Scientific Acros
349932500 |
250 g | Kunststoffflasche |
64.90 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RadikalstarterChemische Identifikatoren
110-05-4 | |
146.23 | |
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N | |
8033 |
C8H18O2 | |
MFCD00008803 | |
di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d | |
CC(C)(C)OOC(C)(C)C |
Spezifikation
Di-tert-butyl peroxide | |
-30°C | |
109°C to 110°C | |
Echt | |
C8H18O2 | |
1.3880 to 1.39 | |
15, 3508 | |
di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d | |
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N | |
2-Tert-butylperoxy-2-methylpropan | |
8033 | |
146.23 | |
Flüssigkeit |
110-05-4 | |
0.8000g/mL | |
6°C | |
0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC) | |
(CH3)3COOC(CH3)3 | |
MFCD00008803 | |
0.8 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CC(C)(C)OOC(C)(C)C | |
146.23 | |
0.9 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Erwärmung kann Brand verursachen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Exposition falls betroffen:Ärztliche
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-733-6
- Di-tert-butyl peroxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Organisches Peroxid Typ E & F
Gefahrenhinweis
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke