Learn More
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
36.70 € - 451.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 24424-99-5 |
---|---|
Summenformel | C10H18O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.249 |
MDL-Nummer | MFCD00008805 |
InChI-Schlüssel | DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate |
PubChem CID | 90495 |
ChEBI | CHEBI:48500 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11411950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.14 |
25 g | N/A | ||||||
11477726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.14 |
25 g |
41.29 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11487726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.22 |
100 g | N/A | ||||||
11421950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.22 |
100 g |
111.56 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11431950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.36 |
500 g | N/A | ||||||
11497726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.36 |
500 g |
451.25 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenReagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe. Di-tert-Butyl-Dicarbonat ist ein Reagenz für die Einführung der BOC-Schutzgruppe. Spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von 6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydropyridin durch Reaktion mit 2-Piperidon. Dient als Schutzgruppe für die Festphasenpeptidsynthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Decalin, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrofuran, Dioxan, Alkoholen, Aceton, Acetonitril und Dimethylformamid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Säuren.
Chemische Identifikatoren
24424-99-5 | |
218.249 | |
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N | |
90495 | |
Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat |
C10H18O5 | |
MFCD00008805 | |
di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate | |
CHEBI:48500 | |
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C |
Spezifikation
Di-tert-butyl dicarbonate | |
21°C to 24°C | |
56°C to 57°C (0.5 mmHg) | |
≥97% | |
C10H18O5 | |
MFCD00008805 | |
1911173 | |
di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate | |
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat | |
90495 | |
218.25 |
24424-99-5 | |
0.95 | |
37°C (99°F) | |
mild | |
1.409 | |
UN2930 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water. | |
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C | |
218.249 | |
CHEBI:48500 | |
≥97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H330-H318-H228-H315-H317-H335
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P272-P280-P284-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H317-H318-H330-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 246-240-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HT0230000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern