Learn More
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497726
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497726
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497726
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14708.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe. Di-tert-Butyl-Dicarbonat ist ein Reagenz für die Einführung der BOC-Schutzgruppe. Spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von 6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydropyridin durch Reaktion mit 2-Piperidon. Dient als Schutzgruppe für die Festphasenpeptidsynthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Decalin, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrofuran, Dioxan, Alkoholen, Aceton, Acetonitril und Dimethylformamid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24424-99-5
Summenformel C10H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 218.249
MDL-Nummer MFCD00008805
InChI-Schlüssel DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC-Name Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl dicarbonate
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 37°C (99°F)
Prozentgehaltsbereich ≥97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.409
Menge 500 g
UN-Nummer UN2930
Beilstein 1911173
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX14C006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Chargennummer10241542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Chargennummer10238556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
ChargennummerL04T061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
ChargennummerC21X021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Di-tert-butyl dicarbonate
Name des Produkts
Di-tert-butyldicarbonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >