Learn More
Di-n-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Di-n-Butylamin, 99 %, C8H19N, CAS-Nummer 111-92-2, di-normal-Butylamin, N-Dibutylamin, n-Butyl-1-Butanamin, di-n-Butylamin, Dibutilamin, Dibutylamin, Dibutyl amin, di-n-Butylamin, Dibutyl-amin, 1-Butanamin, n-Butyl, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 04, 157, 159,0 °C, Unbestimmt, 0,7600 g/ml
11.54 € - 488.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 111-92-2 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00009429 |
InChI-Schlüssel | JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine |
PubChem CID | 8148 |
IUPAC-Name | N-Butylbutan-1-amin |
SMILES | CCCCNCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11925171
|
Thermo Scientific Acros
112950050 |
5 mL | Glasflasche | N/A | |||||
10478993
|
Thermo Scientific Acros
112950500 |
50 mL | Glasflasche |
51.76 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10617642
|
Thermo Scientific Acros
112950010 |
1 L | Glasflasche |
88.24 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10627642
|
Thermo Scientific Acros
112950025 |
2.5 L | Glasflasche |
163.82 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11935171
|
Thermo Scientific Acros
112950100 |
10 L | Plastikeimer |
488.43 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
111-92-2 | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
8148 | |
CCCCNCCCC |
MFCD00009429 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
N-Butylbutan-1-amin |
Spezifikation
Di-n-butylamine | |
0.7600g/mL | |
99% | |
[CH3(CH2)3]2NH | |
MFCD00009429 | |
01,209 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
CCCCNCCCC | |
129.247 | |
129.24 | |
Liquid |
111-92-2 | |
Authentic | |
C8H19N | |
1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm) | |
04, 157 | |
15, 3037 | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
N-Butylbutan-1-amin | |
8148 | |
≥98.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It i
GHS Signal Word: Danger
- Di-n-butylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.