Learn More
Di-n-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925171
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Di-n-Butylamin, 99 %, C8H19N, CAS-Nummer 111-92-2, di-normal-Butylamin, N-Dibutylamin, n-Butyl-1-Butanamin, di-n-Butylamin, Dibutilamin, Dibutylamin, Dibutyl amin, di-n-Butylamin, Dibutyl-amin, 1-Butanamin, n-Butyl, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 04, 157, 159,0 °C, Unbestimmt, 0,7600 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-92-2
MDL-Nummer MFCD00009429
InChI-Schlüssel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
SMILES CCCCNCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylamine
Dichte 0.7600g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H19N
Strukturformel [CH3(CH2)3]2NH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Merck Index 15, 3037
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.