Learn More
Brady™ M710 M610 M611 fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten
Vinyletiketten für M611, M610 und M710
49.25 € - 81.20 €
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Satin
Format Label
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17807884
Unterlagen ansehen
Brady™
312074
12.7 x 25.4 mm
81.20 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17887874
Unterlagen ansehen
Brady™
312075
50.8 x 25.4 mm
49.25 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Etiketten für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker.
  • Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
  • Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff ist ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor Produktmanipulationen erfordern.
  • Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist.
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 82°C
Spezifikation
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl
White
Label
Einseitig bedruckbar
Tamper-resistant Labels
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
-40 °C
-40 °F bis +176 °F
0,0026 in.
1 in.
25.4 mm
Ohne
Satin
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
1 Etikett
Rechteck
-40 °C bis +80 °C
0.066 mm
25.4 mm