Learn More
Brady™ M710 M610 M611 fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten
Vinyletiketten für M611, M610 und M710
Marke: Brady™ 312074
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker.
- Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
- Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff ist ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor Produktmanipulationen erfordern.
- Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist.
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 82°C
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
White | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Tamper-resistant Labels | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Etikett | |
500 Etiketten | |
-40 °F bis +176 °F | |
0,0026 in. | |
12.7 x 25.4 mm | |
1 in. | |
25.4 mm |
Ohne | |
Satin | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-40 °C | |
Rechteck | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.066 mm | |
0,5 in. | |
25.4 mm |