Learn More
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil
Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas. Fisherbrand Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil für vielfältige Vakuumarbeiten.
214.00 € - 995.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Material | SIMAX Borosilikatglas 3.3 |
Produkttyp | Exsikkator |
Enthält | nz 24/29 und Ventil |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15594635
|
Fisherbrand™
632415280254 |
Exsikkator | 239 mm | 320 mm | 349 mm |
995.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15594625
|
Fisherbrand™
632415280154 |
Exsikkator | 143 mm | 215 mm | 247 mm |
275.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15544635
|
Fisherbrand™
632415280204 |
Exsikkator | 192 mm | 270 mm | 300 mm |
636.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15544625
|
Fisherbrand™
632415280104 |
Exsikkator | 94 mm | 153 mm | 177 mm |
214.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
SIMAX Borosilikatglas 3.3 | |
Exsikkator | |
nz 24/29 und Ventil |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil