Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Große Gestelle für Reagenzgläser, 24 x 30 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (24 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS120207
19.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Gelb | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
15 bis 50 ml-Reagenzgläser | |
Stück | |
110 mm | |
85 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (15 bis 50 ml) | |
24 | |
1 | |
110 x 280 x 85 mm | |
280 mm | |
30 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30