Learn More
Memmert™ DAkkS Werkskalibrierung von SF260
DAkkS Werkskalibrierung von Memmert Sterilisatoren auf eine frei wählbare Temperatur.
Marke: Memmert™ SF260E39696
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auf einen frei wählbaren Temperaturwert nach Methode C (DKD-R 5-7)
Spezifikation
Sterilisator SF260 | |
DAkkS Werkskalibrierung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ DAkkS Werkskalibrierung von SF260 > Kann verwendet werden mit: SF260.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur