Learn More
Daclatasvir dihydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Daclatasvir dihydrochloride (BMS-790052 dihydrochloride) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir dihydrochloride is also an organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
70.20 € - 125.55 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Daclatasvir dihydrochloride |
---|---|
CAS | 1009119-65-6 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C40H52Cl2N8O6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16496697
![]() |
Medchem Express
HY-10465 |
5 mg |
70.20 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16473988
![]() |
Medchem Express
HY-10465 |
10 mg |
83.70 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16420347
![]() |
Medchem Express
HY-10465 |
50 mg |
112.05 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16424996
![]() |
Medchem Express
HY-10465 |
100 mg |
125.55 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Daclatasvir dihydrochloride (BMS-790052 dihydrochloride) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir dihydrochloride is also an organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.Spezifikation
Daclatasvir dihydrochloride | |
White | |
C40H52Cl2N8O6 | |
DMSO : ≥ 56 mg/mL (68.98 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (61.59 mM; Need ultrasonic) | |
811.8 | |
95.0% | |
Solid |
1009119-65-6 | |
Research | |
BMS-790052 dihydrochlorideEBP 883 dihydrochloride | |
O=C(N1CCC[C@H]1C2=NC=C(C3=CC=C(C4=CC=C(C=C4)C5=CN=C(N5)[C@@H]6CCCN6C([C@H](C(C)C)NC(OC)=O)=O)C=C3)N2)[C@H](C(C)C)NC(OC)=O.[H]Cl.[H]Cl | |
811.8 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.