Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-Tetraacetat,98+%
107.54 € - 293.46 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13035-61-5
Summenformel C13H18O9
Molekulargewicht (g/mol) 318.27
MDL-Nummer MFCD00005358
InChI-Schlüssel IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10697522
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
170120250
25 g Glasflasche
107.54 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10646214
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
170121000
100 g Glasflasche
293.46 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-898-5
Produktidentifikator
  • ß-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-Tetraacetat,98+%