Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-Tetraacetat,98+%
Artikelnummer. 10697522
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13035-61-5
Summenformel C13H18O9
Molekulargewicht (g/mol) 318.27
MDL-Nummer MFCD00005358
InChI-Schlüssel IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 1% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand −15.40° (20°C c=7,MeOH)
Spezifische Drehung -15.4
Formelmasse 318.27
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • ß-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate