Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ % Artikelnummer.: 10143830
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ %
Artikelnummer. 10143830
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10143830
Marke: Thermo Scientific Chemicals 195671000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17629-30-0
Summenformel C18H32O16·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 594.52
MDL-Nummer MFCD00071590
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydratMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Raffinose pentahydrate
Schmelzpunkt 78.0°C to 80.5°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Spezifischer Drehzustand + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Spezifische Drehung + 105.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 594.52
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0420382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number195670250,195675000,195671000
ChargennummerA0403334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number195670250,195675000,195671000
ChargennummerA0403327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195670250,195675000,195671000
ChargennummerA0397410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195670250,195675000,195671000
ChargennummerA0403929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number195670250,195675000,195671000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ % >