Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ % Artikelnummer.: 10246730
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ %
Artikelnummer. 10246730
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10246730
Marke: Thermo Scientific Chemicals 195670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17629-30-0
Summenformel C18H32O16·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 594.52
MDL-Nummer MFCD00071590
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Raffinose pentahydrate
Schmelzpunkt 78.0°C to 80.5°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Spezifischer Drehzustand + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Spezifische Drehung + 105.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 594.52
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ % >