Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
MedChemExpress D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
N.V. - 41.85 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Pinitol |
---|---|
Physikalische Form | Solid |
CAS | 10284-63-6 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16489116
![]() |
Medchem Express
HY-N0655 |
100 mg |
41.85 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16434867
![]() |
Medchem Express
HY-N0655 |
50 mg |
N.V.
50 Milligramm |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16419058
![]() |
Medchem Express
HY-N0655 |
10 mg |
N.V.
10 Milligramm |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.Spezifikation
D-Pinitol | |
10284-63-6 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation | |
DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic) | |
194.18 | |
98.0% |
Solid | |
White | |
C7H14O6 | |
3-O-Methyl-D-chiro-inositol | |
O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)O)OC)O | |
194.18 | |
Research |
Sicherheit und Handhabung
H302∣H315∣H319∣H332∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.